Learn More
5-yodovainillina, TRC
Código de producto. 30390186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390186 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30390186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6855105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodovanillin
CAS 5438-36-8
Fórmula molecular C8H7IO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 3-Iodo-5-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzaldehyde, 5-Iodo-3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, NSC 16678
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7IO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(I)c1O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 278.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.944