Learn More
5-Yodovainillina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676932 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676932 5 g Frasco de vidrio 5 g
10021720 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10676932 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 156670050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5438-36-8 | Molecular Formula: C8H7IO3 | Molecular Weight: 278.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5438-36-8
Fórmula molecular C8H7IO3
Peso molecular (g/mol) 278.04
Número MDL MFCD00006941
Clave InChI FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
PubChem CID 79499
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Iodovanillin
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 180°C to 184°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H2(OCH3)(OH)CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 260
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Iodovanillin
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación