Learn More
Ácido 5-iodovanílico, TRC
Código de producto. 30395930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395930 5 g
30392535 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI6855135G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98554-57-5
Fórmula molecular C8H7IO4
Peso molecular (g/mol) 294.04
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-yodo-5-ácido metaxibenzoico
SMILES COc1cc(cc(I)c1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodovanillic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7IO4/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.9389