Learn More
5-Iodotubercidin, MedChemExpress
Código de producto. 16490236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490236 2 mg 2 miligramos
16479087 5 mg 5 miligramos
16423476 25 mg 25 miligramos
16422607 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15424
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 5-Iodotubercidin (NSC 113939), an ATP mimetic, is a potent adenosine kinase inhibitor with an IC50 of 26 nM. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) initiates glycogen synthesis in isolated hepatocytes by causing inactivation of phosphorylase and activation of glycogen synthase. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2, PKC and Haspin.
5-Iodotubercidin (NSC 113939), an ATP mimetic, is a potent adenosine kinase inhibitor with an IC50 of 26 nM. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) initiates glycogen synthesis in isolated hepatocytes by causing inactivation of phosphorylase and activation of glycogen synthase. 5-Iodotubercidin (NSC 113939) also inhibits CK1, insulin receptor tyrosine kinase, phosphorylase kinase, PKA, CK2, PKC and Haspin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodotubercidin
CAS 24386-93-4
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13IN4O4
Cantidad 2 mg
Sinónimo NSC 113939 5-ITu
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (124.95 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2I)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 392.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.15
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease