Learn More
Ácido 5-Iodotoluico, TRC
Código de producto. 30400153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400153 250 mg
30403100 500 mg
30397107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI708645250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133232-58-3
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.04
Sinónimo 4-Iodo-2-methylbenzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 4-yodo-2-metilbenzoico
SMILES Cc1cc(I)ccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodotoluic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.9491