Learn More
Ácido 5-yodosalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479197 25 g 25 g
11489197 100 g 100 g
11499197 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21291.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-30-2 | C7H5IO3 | 264.018 g/mol
2-hydroxy-5-iodobenzoic acid is a reagent in various organic chemical reactions leading to pharmaceutical compounds. It is involved in the synthesis of labeled benzamide analogs for tumor imaging as well as the synthesis of the dye, Congo Red, for biological analyses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxi-5-yodobenzoico actúa como reactivo en varias reacciones químicas orgánicas que conducen a compuestos farmacéuticos. Participa en la síntesis de análogos de benzamida etiquetados para la adquisición de imágenes tumorales, así como en la síntesis del colorante Rojo Congo para análisis biológicos.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-30-2
Fórmula molecular C7H5IO3
Peso molecular (g/mol) 264.018
Número MDL MFCD00002458
Clave InChI SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
PubChem CID 8388
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodosalicylic acid
Punto de fusión 194°C to 199°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2090443
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.02
Porcentaje de pureza 97%