Learn More
5-Iodosalicylic Acid 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10272652 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10272652 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10272652 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122420050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodosalicylic acid
Nombre de nota 97%
CAS 119-30-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 196°C to 201°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H5IO3
Número MDL MFCD00002458
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 112
Sinónimo 5-iodosalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo, salicylic acid, 5-iodo, 5-iodo-2-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-benzoic acid, rarechem al be 0824, labotest-bb lt00454718, 5-jod-salicylsaure, 5-iodosalicylicacid, 5-iodo-salicylicaci
Clave InChI SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-yodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 264.018
PubChem CID 8388
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.01
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Iodosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.