Learn More
Cloruro de 5-yodonaftaleno-1-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Iodonaphthalene-1-sulfonylchloride |
| CAS | 110448-35-6 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl I O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6ClIO2S/c11-15(13,14)10-6-2-3-7-8(10)4-1-5-9(7)12/h1-6H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1cccc2c(I)cccc12 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5-yodonaftaleno-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 352.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.8822 |