Learn More
5-Yodoisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437207 5 g 5 g
11447207 25 g 25 g
11457207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14988.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20780-76-1 | Molecular Formula: C8H4INO2 | Molecular Weight: 273.029 g/mol
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with phenol yields 5-iodophenolisatin, malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-yodoisatina se somete a una reacción de condensación con producción fenólica, como 5-yodofenolisatina, producción de ácido malónico, como el ácido 6-yodo-2-quinolona-4-carboxílico.
Solubilidad
Soluble en acetona, ácido acético, etanol. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20780-76-1
Fórmula molecular C8H4INO2
Peso molecular (g/mol) 273.029
Número MDL MFCD00016899
Clave InChI OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin
PubChem CID 88695
Nombre IUPAC 5-yodo-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodoisatin
Punto de fusión ∼276°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 131248
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble acetone,acetic acid,ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.03
Porcentaje de pureza 97%