Learn More
5-Yodoindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449077 5 g 5 g
11459077 25 g 25 g
11469077 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20638.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16066-91-4 | C8H6IN | 243.047 g/mol
5-Iodoindole is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as the starting material in the synthesis of 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-yodoindol es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en el sector agroquímico, farmacéutico y de colorantes. Se utiliza como material de partida en la síntesis de 5-(α-fluorovinil)-N-tosilindol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16066-91-4
Fórmula molecular C8H6IN
Peso molecular (g/mol) 243.047
Número MDL MFCD00220065
Clave InChI TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
PubChem CID 2782313
Nombre IUPAC 5-iodo-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodoindole
Punto de fusión 97°C to 100°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.05
Porcentaje de pureza 98%