Learn More
5-Yodoindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996721 25 g 25 g
11986721 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441590250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16066-91-4 | C8H6IN | 243.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16066-91-4
Fórmula molecular C8H6IN
Peso molecular (g/mol) 243.04
Clave InChI TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
PubChem CID 2782313
Nombre IUPAC 5-iodo-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodoindole
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95°C to 99°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido o sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Iodoindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.