Learn More
5-Iodocytidina, TRC
Código de producto. 30408234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30408234 100 mg
1 options
Código de producto. 30408234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI697500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodocytidine
CAS 1147-23-5
Fórmula molecular C9 H12 I N3 O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cytidine, 5-iodo-, 5-Iodocytidine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12IN3O5/c10-3-1-13(9(17)12-7(3)11)8-6(16)5(15)4(2-14)18-8/h1,4-6,8,14-16H,2H2,(H2,11,12,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-yodopirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 369.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.9822