Learn More
5-Yodocitidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Iodocytidine |
| CAS | 1147-23-5 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C9H12IN3O5 |
| Número MDL | MFCD00056070 |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Sinónimo | 5-iodocytidine, 5-iodo-cytidine, iodocytidine, cytidine, 5-iodo, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodopyrimidin-2-one, 5-i-cytidine, 5-iodo-d-cytidine, pubchem11079, 5-ic |
| Clave InChI | LQQGJDJXUSAEMZ-UAKXSSHOSA-N |
| SMILES | C1=C(C(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N)I |
| Mostrar más |