Learn More
5-yodo-N2,N4-bis(fenilmetil)-2,4-pirimidindiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Iodo-N2,N4-bis(phenylmethyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| CAS | 1193570-17-0 |
| Fórmula molecular | C18H17IN4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17IN4/c19-16-13-22-18(21-12-15-9-5-2-6-10-15)23-17(16)20-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H2,20,21,22,23) |
| SMILES | IC1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)N=C1NCC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | N2,N4-dibencil-5-yodopirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 416.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.05 |