Learn More
5-Yodo-m-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498337 10 g 10 g
11408347 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18413.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232.06 g/mol
1-Iodo-3,5-dimethylbenzene (5-iodo-m-xylene) is suitable for use in the synthesis of N-(3,5-xylyl)-N-ethyl aniline, an aryl amine, It is also used in the following studies; α-Arylation of ketones, Copper-catalyzed N-arylation of imidazoles, Cyanation of 5-iodo-m-xylene to form 3,5-dimethylbenzonitrile, synthesis of 1,3-Dimethyl-5-phenoxybenzene by nano-CuFe2O4 catalyzed C-O cross-coupling with phenol, CuBr-catalyzed amination of 1-iodo-3,5-dimethylbenzene to form N-Allyl-3,5-dimethylbenzenamine, copper-catalyzed C-S bond-formation between 5-iodo-m-xylene and thiophenol. It is also employed as a starting material in the synthesis of biphenyl-3,3’,5,5’-tetracarboxylic acid, radical bromination of 5-iodo-m-xylene by N-bromosuccinimide to form 1,3-bis(bromomethyl)-5-iodobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodo-3,5-dimetilbenceno (5-yodo-m-xileno) es adecuado para su uso en la síntesis de anilina N-(3,5-xilil)-N-etilo, una arilamina. También se utiliza en los siguientes estudios; α-arilación de cetonas, N-arilación catalizada por cobre de imidazoles, cianación de 5-yodo-m-xileno para formar 3,5-dimetilbenzonitrilo, síntesis de 1,3-dimetilo-5-fenoxibenceno por acoplamiento cruzado de C-O catalizado por nano-CuFe2o4 con fenol, aminación catalizada por CuBr de 1-yodo-3,5-dimetilbenceno para formar N-alil-3,5-dimetilbenamina, formación de un enlace C-S catalizado por cobre entre el 5-yodo-m-xileno y el tiofenol. También se emplea como material de partida en la síntesis de ácido bifenil-3,3’,5,5’-tetracarboxílico, la bromación de radicales de 5-yodo-m-xileno por N-bromosuccinimida para formar 1,3-bis(bromometilo)-5-yodobenceno.
Solubilidad
Escasamente soluble (0,014 g/L) (25 °C), calc.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes y la luz. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22445-41-6
Fórmula molecular C8H9I
Peso molecular (g/mol) 232.06
Número MDL MFCD00060659
Clave InChI ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
PubChem CID 140924
Nombre IUPAC 1-yodo-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-m-xylene
Densidad 1.61
Cantidad 10 g
Índice de refracción 1.595
Beilstein 2039353
Punto de ebullición 229°C
Información de solubilidad Sparingly soluble (0.014g/L) (25°C),Calc.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 98%