Learn More
5-Yodo-3-metil-2-(2,2,2-trimetilacetamido)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457725 250 mg 250 miligramos
11392979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27790.MD
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677327-29-6
Fórmula molecular C11H15IN2O
Peso molecular (g/mol) 318.16
Número MDL MFCD04218302
Clave InChI LRQWADXLVLGBSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodo-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 5-iodo-3-methyl-2-pivaloylamino pyridine, 5-iodo-3-methyl-2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodanyl-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propanamide
PubChem CID 977179
Nombre IUPAC N-(5-iodo-3-methylpyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
SMILES CC1=CC(I)=CN=C1NC(=O)C(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Punto de fusión 141°C to 144°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.16
Porcentaje de pureza 95%