Learn More
5-Yodo-2-fenoxipiridina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10304282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10304282 1 g 1 g
10503002 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC19611DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 352018-92-9
Fórmula molecular C11H8INO
Peso molecular (g/mol) 297.095
Número MDL MFCD02681952
Clave InChI JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
PubChem CID 2776503
Nombre IUPAC 5-yodo-2-fenoxipiridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2-phenoxypyridine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.09
Porcentaje de pureza 95%