Learn More
5-Yodo-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11361897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361897 1 g 1 g
11371897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07404.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83863-33-6
Fórmula molecular C7H8IN
Peso molecular (g/mol) 233.05
Número MDL MFCD00051531
Clave InChI IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-iodotoluene, 5-iodo-o-toluidine, 5-iodo-2-methyl-phenylamine, benzenamine, 5-iodo-2-methyl, benzenamine,5-iodo-2-methyl, 5-iodo-2-methyl-aniline, 5-iodo-2-methylbenzenamine, 5-iodo-2-methylphenylamine, 2-methyl-5-iodoaniline, #
PubChem CID 522802
Nombre IUPAC 5-yodo-2-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(I)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2-methylaniline
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2078769
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.05
Porcentaje de pureza 98%