Learn More
5-Yodo-2-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454600 1 g 1 g
11464600 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454600 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50135.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13472-61-2 | C6H6INO | 235.024 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-61-2
Fórmula molecular C6H6INO
Peso molecular (g/mol) 235.024
Número MDL MFCD07781180
Clave InChI NTXRNCUPGYOZCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-iodopyridine, pyridine, 5-iodo-2-methoxy, pyridine,5-iodo-2-methoxy, pubchem6606, acmc-1c1li, 5-iodanyl-2-methoxy-pyridine
PubChem CID 23423786
Nombre IUPAC 5-yodo-2-metoxipiridina
SMILES COC1=NC=C(C=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2-methoxypyridine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.03
Porcentaje de pureza 98%