Learn More
5-Yodo-2-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462729 5 g 5 g
15452729 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66320.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42298-41-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42298-41-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.05
Número MDL MFCD04128999
Clave InChI PIRKMHAREMCDPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem1445, acmc-20am2z, benzaldehyde,5-iodo-2-methoxy, 5-iodo-2-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262240
Nombre IUPAC 5-yodo-2-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(I)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 140°C to 146°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido