Learn More
5-Yodo-2-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde |
| Punto de fusión | 140°C to 146°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.04 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |