Learn More
5-Yodo-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355485 1 g 1 g
11365485 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19670.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2689-65-8 | C5H3IO2 | 221.981 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2689-65-8
Fórmula molecular C5H3IO2
Peso molecular (g/mol) 221.981
Número MDL MFCD00159503
Clave InChI QPGPCPKDVSPJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodo-2-furaldehyde, 5-iodofurfural, 5-iodo-2-furancarboxaldehyde, 5-iodo-2-furaldehdye, 2-furancarboxaldehyde, 5-iodo, 5-iodofuraldehyde, acmc-209gtv, 5-iodofurancarboxaldehyde, 5-iodanylfuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 693264
Nombre IUPAC 5-yodofuran-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC(=C1)I)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2-furaldehyde
Punto de fusión 126°C to 127°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108406
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.98
Porcentaje de pureza 97%