Learn More
5-yodo-2'-desoxiuridina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453040 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453040 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 11453040 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02100357.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.25€
    49.35€ / 250 miligramos
    Ahorro 12.90€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Activo contra el virus vaccinia (ortopoxvirus). 5-Yodo-2'-Desoxiuridina, MP Biomedicals es un análogo de pirimidina (timidina halogenada) que compite con la timidina para su incorporación al ADN de las células en replicación. Esta incorporación da lugar a una sensibilidad radioeléctrica.
Especificaciones
CAS 54-42-2
Punto de fusión 196 °C a 197 °C (literatura)
Densidad 2,148g/cm3 (Lit.)
Fórmula molecular C9H11IN2O5
Número MDL MFCD00134656
Cantidad 250 mg
Sinónimo idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
Información de solubilidad Solubilidad a 25 °C en mg/mL: 2,0 en agua; 2,0 en 0,2N HCl; 74,0 en 0,2N NaOH; 4,4 en metanol; 2,6 en alc; 0,014 en éter; 0,003 en cloroformo; 1,6 en acetona; 1,8 en acetato de etilo; 5,7 en dioxano.
Clave InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-iodopirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 354.10
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1
Porcentaje de pureza ∼99% por HPLC
Forma física Polvo blanco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine