Learn More
5-iodo-2'-desoxiuridina, ∼ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463040 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463040 1 g 1 g
11473040 5 g 5 g
11483040 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463040 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210035701
El 5-iodo-2'-desoxiuridina (5-IUdR; IdUrd) es un análogo de pirimidina (timidina halogenada) que tiene actividad antiviral contra el virus vaccinia (ortopoxvirus); IdUrd se utiliza como radiosensibilizador en estudios de cáncer en humanos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-42-2
Fórmula molecular C9H11IN2O5
Peso molecular (g/mol) 354.10
Número MDL MFCD00134656
Clave InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-iodopirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2'-Deoxyuridine
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∼99%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine