Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Yodo-2'-desoxiuridina, 98 %
Código de producto. 11454563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454563 5 g 5 g
11444563 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454563 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11542.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 54-42-2 | C9H11IN2O5 | 354.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54-42-2
Fórmula molecular C9H11IN2O5
Peso molecular (g/mol) 354.10
Número MDL MFCD00134656
Clave InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-iodopirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 30397
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 144891
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1
Porcentaje de pureza 98%