Learn More
5-yodo-2'-desoxitubercidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Iodo-2'-deoxytubercidin |
| CAS | 166247-63-8 |
| Fórmula molecular | C11 H13 I N4 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2R,3S,5R)-5-(4-Amino-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 7-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 7-Deaza-2'-deoxy-7-iodoadenosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13IN4O3/c12-5-2-16(8-1-6(18)7(3-17)19-8)11-9(5)10(13)14-4-15-11/h2,4,6-8,17-18H,1,3H2,(H2,13,14,15)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1c(I)cn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,5R)-5-(4-amino-5-yodopirrolo[2,3-d]pirimidin-7-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 376.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.003 |