Learn More
5-Yodo-1-metilimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433488 250 mg 250 miligramos
15423488 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56932.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71759-88-1
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.00
Número MDL MFCD01632215
Clave InChI DPUVICGLBCCTDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-iodo-1-methyl, 1h-imidazole, 5-iodo-1-methyl, pubchem8949, acmc-209ok2, 5-iodo-1-methyl-imidazole, 5-iodo-1-methylimidazole, 5-iodanyl-1-methyl-imidazole, ksc498c1h, 1-methyl-5-iodo-1h-imidazole
PubChem CID 1277668
Nombre IUPAC 5-iodo-1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=NC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-1-methylimidazole
Punto de fusión 105°C to 109°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%