Learn More
5-yodo-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452684 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10682325 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452684 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62311DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 34091-51-5
Fórmula molecular C4H5IN2
Peso molecular (g/mol) 208.00
Número MDL MFCD11109327
Clave InChI RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13334065
SMILES CN1N=CC=C1I
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
Nombre IUPAC 5-yodo-1-metil-1H-pirazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%