Learn More
5-Yodo-1,3-dimetiluracilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410628 5 g 5 g
11400628 1 g 1 g
11420628 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25173.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40738-83-8 | C6H7IN2O2 | 266.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40738-83-8
Fórmula molecular C6H7IN2O2
Peso molecular (g/mol) 266.04
Número MDL MFCD00192228
Clave InChI XUUVRIXNFFFPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodo-1,3-dimethyluracil, 5-iodo-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-1,3-dimethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, acmc-209jgf, 1,3-dimethyl-5-iodouracil, 1,3-dimethyl 5-iodo uracil, uracil, 1,3-dimethyl-5-iodo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione,5-iodo-1,3-dimethyl, 5-iodo-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 622250
Nombre IUPAC 5-iodo-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C=C(I)C(=O)N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-1,3-dimethyluracil
Punto de fusión 225°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.04
Porcentaje de pureza 99%