Learn More
5-Yodo-1,2,3-trimetoxibenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358396 1 g 1 g
11368396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17414.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25245-29-8 | C9H11IO3 | 294.09 g/mol
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene is used as a primary and secondary intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-yodo-1,2,3-trimetoxibenceno se utiliza como intermedio primario y secundario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25245-29-8
Fórmula molecular C9H11IO3
Peso molecular (g/mol) 294.09
Número MDL MFCD01318153
Clave InChI IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4,5-trimethoxyiodobenzene, benzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy, acmc-1cfcc, 3,4,5-trimethoxy-iodobenzene, 3,4,5-trimethoxyphenyl iodide, 3,4,5-trimethoxy-iodo-benzene, 1-iodo-3,4,5-trimethoxybenzene, 1,2,3-trimethoxy-5-iodobenzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy-benzene, 5-iodanyl-1,2,3-trimethoxy-benzene
PubChem CID 298133
Nombre IUPAC 5-yodo-1,2,3-trimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(I)=CC(OC)=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1529690
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.09
Porcentaje de pureza ≥98%