Learn More
5-yodo-1-(2',3',5'-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-imidazo-4-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Iodo-1-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-imidazo-4-carbonitrile |
| CAS | 59354-00-6 |
| Fórmula molecular | C15 H16 I N3 O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16IN3O7/c1-7(20)23-5-11-12(24-8(2)21)13(25-9(3)22)15(26-11)19-6-18-10(4-17)14(19)16/h6,11-13,15H,5H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc(C#N)c2I |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(4-ciano-5-yodoimidazol-1-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 477.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.0033 |