Learn More
Ácido 5-indolilborónico, 97%
Código de producto. 10078841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10078841 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10621843 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10563884 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10078841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 359461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144104-59-6 | C8H8BNO2 | 160,97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144104-59-6
Fórmula molecular C8H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 160.97
Número MDL MFCD01319013
Clave InChI VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid
PubChem CID 2734361
Nombre IUPAC ácido 1H-indol-5-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Indolylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Indolylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación