Learn More
5-indanol, TRC
Código de producto. 30395981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395981 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30395981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4998501G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Indanol
CAS 1470-94-6
Fórmula molecular C9H10O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,3-Dihydro-1H-inden-5-ol, 2,3-Dihydroinden-5-ol, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyindane, Indan-6-ol, NSC 9775
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
SMILES Oc1ccc2CCCc2c1
Peso molecular (g/mol) 134.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0732