Learn More
5-Imidazolecarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30402184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402184 1 g
30392484 10 g
30394537 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402184 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3502201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-50-2
Fórmula molecular C4H4N2O
Peso molecular (g/mol) 96.09
Sinónimo 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-4-carboxaldehyde, Imidazole-4(or 5)-carboxaldehyde, Imidazole-4-carboxaldehyde (8CI), 1H-Imidazol-4-carboxaldehyde, 1H-Imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1H-Imidazol-5-carboxaldehyde, 1H-Imidazole-4-carboxaldehyde, 3H-Imidazole-4-carboxaldehyde, 4(5)-Imidazolecarboxaldehyde, 4-Formylimidazole, 5-Imidazolecarboxaldehyde, NSC 400521
SMILES O=Cc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Imidazolecarboxaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.0324