Learn More
Thermo Scientific™ 5-IAF (5-yodoacetamida-fluoresceína)
Descripción
La 5-yodoacetamida-fluoresceína (5-IAF) Thermo Scientific es un derivado de alto rendimiento del colorante de fluoresceína, activado para un marcado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas para su uso como sondas fluorescentes. La 5-yodoacetamida-fluoresceína es un derivado sulfhidrilo-reactivo de la fluoresceína que marca proteínas y otras moléculas que tienen tioles libres (cadenas laterales cisteína)
Propiedades 5de -yodoacetamida-fluoresceína:
Propiedades 5de -yodoacetamida-fluoresceína:
- Nombres alternativos: 5-IAF, 5-yodoacetamidafluoresceína
- Nombre químico: Acetamida, N-(3',6'-dihidroxi-3-oxospiro (isobenzofurano-1(3H), 9'-(9H)xanten)-5-il)-2-yodo
- Peso molecular: 515,26±3
- Fuente de excitación: Línea espectral de 488 nm, láser de iones de argón
- Longitud de onda de excitación: 494 nm
- Longitud de onda de emisión: 518 nm
- Coeficiente de extinción: > 80.000 M-1cm-1
- N.º de CAS: 63368-54-7
- Solubilidad: Soluble en DMF; tampones acuosos a pH > 6
- Grupos reactivos: Yodoacetamida, reacciona con sulfhidrilos con un de pH 7,0 a 7,5
Aplicaciones: - Marcar anticuerpos para su uso como sondas inmunofluorescentes
- Marcar oligonucleótidos para las sondas de hibridación
- Detectar proteínas en geles y en Western blots
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 5-IAF (5-yodoacetamida-fluoresceína), 25 mg, amarillo a naranja, polvo, colorante FITC, peso molecular 515,26± 3, 494/518nm de longitud de onda de excitación/emisión, número CAS 63368-547, temperatura de almacenamiento de – 20°C, utilizado para biología de proteínas, marcación de proteínas |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Entrecruzamiento y etiquetado de proteínas, proteómica |
| Cantidad | 25 mg |
| Tipo de producto | 5-IAF (5-yodoacetamido-fluoresceína) |
| Peso molecular | 515,26±3 |
| Pureza | > 99 % por HPLC |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Color | Amarillo a naranja |
| Mostrar más |