Learn More
MedChemExpress 5-IAF
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 515.25 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (97.04 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 63368-54-7 |
| Sinónimo | 5-Iodoacetamidofluorescein |