Learn More
5-hidroxixantotoxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxyxanthotoxin |
| CAS | 7471-73-0 |
| Fórmula molecular | C12 H8 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-9-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxyisopimpinellin, 5-Hydroxy-8-methoxypsoralen, NSC 401277 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O5/c1-15-12-10-7(4-5-16-10)9(14)6-2-3-8(13)17-11(6)12/h2-5,14H,1H3 |
| SMILES | COc1c2OC(=O)C=Cc2c(O)c3ccoc13 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-9-metoxi-furo[3,2-g]cromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0372 |