Learn More
5-Hydroxytryptophan, MedChemExpress
Código de producto. 16488868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16488868 10 mg 10 miligramos
16484757 50 mg 50 miligramos
16408996 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16488868
Marca: Medchem Express HYN0122
MedChemExpress 5-Hydroxytryptophan, a tryptophan metabolite, is a direct 5-hydroxytryptamine (5-HT) precursor and an L-aromatic amino acid decarboxylase substrate. .
5-Hydroxytryptophan, a tryptophan metabolite, is a direct 5-hydroxytryptamine (5-HT) precursor and an L-aromatic amino acid decarboxylase substrate. .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxytryptophan
CAS 56-69-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N2O3
Sinónimo 5-HTP DL-5-Hydroxytryptophan
Información de solubilidad H2O : 12.5 mg/mL (56.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 220.22
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.22
Porcentaje de pureza 98.99%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism