Learn More
5-Hidroxitetrahidro-2H-piran-2-ona, TRC
Código de producto. 30391838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391838 10 mg
30406763 50 mg
30389858 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH36917510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33691-73-5
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Nombre IUPAC 5-hidroxioxiano-2-una
SMILES OC1CCC(=O)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h4,6H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0473