Learn More
5-hidroxisulfapiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxysulfapyridine |
| CAS | 50930-57-9 |
| Fórmula molecular | C11H11N3O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-N-(5-hydroxy-2-pyridinyl)benzenesulfonamide, N1-[5-hydroxy-2-pyridyl]-sulfanilamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11N3O3S/c12-8-1-4-10(5-2-8)18(16,17)14-11-6-3-9(15)7-13-11/h1-7,15H,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=C(O)C=C2)=O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(5-hidroxipiridin-2-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 265.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.05 |