Learn More
5-Hidroxiquinolina, TRC
Código de producto. 30405691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30405691 250 mg
1 options
Código de producto. 30405691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH939950250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Fórmula molecular C9H7NO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-Quinolinol, 5-Hydroxyquinoline, NSC 405729
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ncccc12
Nombre IUPAC Quinolina-5-OL
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528