Learn More
5-Hidroxiquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487977 250 mg 250 miligramos
15477977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51096.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 578-67-6 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 578-67-6
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD00006792
Clave InChI GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
PubChem CID 11360
Nombre IUPAC 1H-quinolin-5-ona
SMILES C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyquinoline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.