Learn More
5-hidroxiquinolin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 31570-97-5 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2(1H)-quinolone, 5-Hydroxycarbostyril, 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, NSC 134652 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |