Learn More
5-hidroxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxypyrimidine |
| CAS | 26456-59-7 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O/c7-4-1-5-3-6-2-4/h1-3,7H |
| SMILES | Oc1cncnc1 |
| Nombre IUPAC | pirimidin-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 96.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.0324 |