Learn More
5-Hidroxipirazinacarboxamida, TRC
Código de producto. 30003275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003275 250 mg 250 miligramos
30004873 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952745250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13924-96-4
Fórmula molecular C5 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 139.11
Sinónimo 2-Carboxamido-5-hydroxypyrazine, 5-Hydroxypyrazinecarboxamide, 4,5-Dihydro-5-oxopyrazinecarboxamide
Nombre IUPAC 6-oxo-1H-pirazina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CNC(=O)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxypyrazinecarboxamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N3O2/c6-5(10)3-1-8-4(9)2-7-3/h1-2H,(H2,6,10)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0382