Learn More
5-Hidroxipirazina-2-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 17993305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993305 1 g 1 g
17935005 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17993305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9526751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34604-60-9
Fórmula molecular C5 H4 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 140.1
Sinónimo 4,5-Dihydro-5-oxopyrazinecarboxylic Acid, 5-Hydroxypyrazinecarboxylic Acid, 5-Hydroxypyrazinoic acid, 5-Oxo-4,5-dihydropyrazine-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 5-hidroxipirazina-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1cnc(O)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O3/c8-4-2-6-3(1-7-4)5(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0222