Learn More
Clorhidrato de 5-hidroxipropafenona, Mikromol™
Código de producto. 30463751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463751 4 x 25 mg 100 miligramos
30052427 100 mg 100 miligramos
30050470 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463751 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0405.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 5-hidroxipropafenona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
CAS 86383-32-6
Nombres de analitos o componentes 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
Nombre IUPAC 1-[5-hidroxi-2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 393.9
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1707 g/mol