Learn More
Clorhidrato de 5-hidroxipropafenona, LoGiCal
Código de producto. 30463417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463417 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463417 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0405.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
CAS 86383-32-6
Nombres de analitos o componentes 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Hydroxypropafenone Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c1-2-12-22-14-18(24)15-26-21-11-9-17(23)13-19(21)20(25)10-8-16-6-4-3-5-7-16;/h3-7,9,11,13,18,22-24H,2,8,10,12,14-15H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCNCC(O)COc1ccc(O)cc1C(=O)CCc2ccccc2
Nombre IUPAC 1-[5-hidroxi-2-[2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenil]-3-fenilpropan-1-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 393.9
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1707 g/mol