Learn More
Clorhidrato de 5'-hidroxipiroxicam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Hydroxypiroxicam Hydrochloride |
| CAS | 76066-11-0 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N3 O5 S . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-N-(5-hydroxy-2-pyridinyl)-2-methyl-2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide Hydrochloride, 4-Hydroxy-N-(5-hydroxy-2-pyridinyl)-2-methyl-2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N3O5S.ClH/c1-18-13(15(21)17-12-7-6-9(19)8-16-12)14(20)10-4-2-3-5-11(10)24(18,22)23;/h2-8,19-20H,1H3,(H,16,17,21);1H |
| SMILES | Cl.CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccc(O)cn3 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-N-(5-hidroxipiridin-2-il)-2-metil-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 383.807 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.034 |