Learn More
Ácido 5-hidroxipicolínico, TRC
Código de producto. 30401714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401714 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30401714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95127550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxypicolinic Acid
CAS 15069-92-8
Fórmula molecular C6 H5 N O3
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cn1
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxipiridina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 139.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0269